Learn More
DWK Life Sciences Frascos de reactivos etiquetados Wheaton™
Código de producto. 12452541 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12452541 250 mL paquete de 6
12462541 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12452541 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 220223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.76€
    83.48€ / paquete de 6
    Ahorro 13.28€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de reactivos esterilizable en autoclave fabricado con vidrio de borosilicato USP tipo I y con borde de vertido sin goteo
  • Tapón de rosca de polipropileno premontado con revestimiento de PTFE
  • Amplia etiqueta de escritura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,63 in
Incluye borde de vertido sin goteo, una etiqueta de escritura grande
Material De cristal
Boca Ancha
Altura (métrico) 150 mm
Tipo de producto Frasco para reactivos
Altura (imperial) 5,9 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 67 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca