Learn More
DWK Life Sciences Matraz evaporativo Wheaton™
Código de producto. 12488932 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12488932 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12488932 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    138.33€ / paquete de 1
    Ahorro 7.67€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Para la concentración de trazas de analito en disolvente orgánico
  • Juntas de sellado transparentes 24/40 en la parte superior y 19/22 en la parte inferior
Especificaciones
Tipo de producto Matraz evaporativo
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Incluye Juntas de sellado transparente 24/40 en la parte superior y 19/22 en la parte inferior
Para utilizar con (aplicación) Concentración de trazas de analito en disolvente orgánico
Certificaciones/conformidad ASTM E 438