Learn More
DWK Life Sciences Gradilla de hibridación Wheaton™
Código de producto. 12407181 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12407181 Acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 12407181 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 805015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    204.08€ / paquete de 1
    Ahorro 3.92€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El WHEATON™ Estante de Hibridación es un soporte acrílico que alberga hasta seis botellas de hibridación de diferentes tamaños, proporcionando un transporte o almacenamiento seguro y cómodo en el laboratorio.
  • El soporte acrílico puede albergar hasta seis botellas de hibridación de diferentes tamaños
  • Adecuado para el transporte o almacenamiento seguro de botellas de hibridación
  • Compatible con varios tamaños de botellas de hibridación para uso flexible en laboratorio
Información de órdenes
Cada caja incluye un solo artículo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Recubrimiento Plastisol
Color Transparente
Diámetro interior (imperial) 1,37 in
Diámetro interior (métrico) 35 mm
Para utilizar con (aplicación) Procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda
Para utilizar con (equipo) Frasco de hibridación
Material Acrílico
Tipo de producto Frasco de hibridación