Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestreador automático de espacio de cabeza Wheaton™: Rosca
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El acabado de rosca elimina la necesidad de herramientas de engarzado
- Acepta tapones de rosca de 18 mm con septos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Altura (imperial) | 1,81 in |
| N.º por caja | 100 |
| Estilo de la base | Redondo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 100/caja |
| Tamaño del tapón | 18 mm |
| Mostrar más |