Learn More
DWK Life Sciences Viales con espacio de cabeza y tapón para encapsular Wheaton™
Código de producto. 10198321 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
6,0 ml
10.0 ml
20 ml
Material:
Vidrio de sílice
Estilo de la base:
Fondo redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Material Estilo de la base unitSize
10198321 10.0 ml Vidrio de sílice Fondo redondo paquete de 100
12493681 6,0 ml Vidrio de sílice Fondo redondo paquete de 100
11551215 20 ml Vidrio de sílice Fondo redondo paquete de 100
3 options
Código de producto. 10198321
Marca: DWK Life Sciences 225278
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación. Los viales headspace y tapón de rosca Wheaton™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de tipo I.
  • Acepta cierres de aluminio de 20 mm
  • Gran variedad de estilos de cierre de aluminio y materiales de septum disponibles
  • Adquiera los viales por separado o junto con cierres en prácticos paquetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio de sílice
Volumen (métrico) 10.0 ml
Altura (imperial) 1,81 in
Estilo de la base Fondo redondo
Tipo de tapón Para capsular
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 20 mm
Altura (métrico) 46 mm