Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de HDPE Wheaton™
Código de producto. 12807632 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12807632 15 ml paquete de 300
12422621 30 mL paquete de 200
12432621 60 mL paquete de 100
12791588 120 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12807632 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.60€
    305.36€ / paquete de 300
    Ahorro 31.24€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El frasco de suero Wheaton está fabricado con HDPE y se utiliza ampliamente para productos de salud animal y para el almacenamiento de productos no médicos.
  • Fabricado con polietileno de alta densidad
  • Ampliamente utilizado para productos de salud animal y para el almacenamiento de productos no médicos
  • Acepta los tapones de caucho estándar y los sellos de aluminio
Spezifikation
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,78 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 56 mm
Altura (imperial) 2,2 in
Material del cierre Caucho
Diámetro (métrico) 28 mm
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Tipo de producto Frasco de suero
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.