Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de HDPE Wheaton™
Código de producto. 12791588 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12791588 120 ml paquete de 100
12807632 15 ml paquete de 300
12422621 30 mL paquete de 200
12432621 60 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12791588 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.90€
    228.24€ / paquete de 100
    Ahorro 23.66€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
El frasco de suero Wheaton está fabricado con HDPE y se utiliza ampliamente para productos de salud animal y para el almacenamiento de productos no médicos.
  • Fabricado con polietileno de alta densidad
  • Ampliamente utilizado para productos de salud animal y para el almacenamiento de productos no médicos
  • Acepta los tapones de caucho estándar y los sellos de aluminio
Especificaciones
Capacidad 4,05 oz, 120 ml
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,78 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 103 mm
Altura (imperial) 4,05 in
Material del cierre Caucho
Diámetro (métrico) 47 mm
Capacidad (imperial) 4,05 oz
Tipo de producto Frasco de suero