Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, tapón con revestimiento de caucho (esterilizable en autoclave)
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ahorro de espacio resistente
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las asas de la botella de 1 l facilitan su manejo.
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4,22 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,16 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |