Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: tapón fenólico con revestimiento de caucho y exterior de PTFE, de vidrio transparente (esterilizable en autoclave)
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ahorro de espacio resistente
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Gran abertura, labio especial y hombros inclinados para facilitar el vertido
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las empuñaduras de mano en botella de 1L facilitan el manejo
- La tapa fenólica con revestimiento de goma y con cara de PTFE es autoclavable
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 33,8 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 4,05 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |