Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 50 portaobjetos Wheaton™
Código de producto. 10306472 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cubierta
Gradilla
Placa
Plato, tapa
Plato, tapa, rejilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
10306472 Plato, tapa, rejilla paquete de 6
10623703 Plato, tapa paquete de 3
10779474 Placa paquete de 3
10162862 Gradilla paquete de 3
10254732 Cubierta paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10306472 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.25€
    1414.90€ / paquete de 6
    Ahorro 102.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El plato y la cubierta están hechos de vidrio de cal sodada
  • Dimensiones: 3,25 L × 7.875 W × 4,125 in Alto (80 × 200 × 105 milímetros)
Gradilla
  • Anti-manchas, soporta la mayoría de las soluciones de tinción
  • Almacena hasta 50 portaobjetos horizontalmente
  • El asa articulada permite insertar y retirar fácilmente los portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Forma del fondo Rectangular
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Recipiente de tinción
Para utilizar con (equipo) Placa de tinción de vidrio para 50 portaobjetos
Incluye Plato, tapa, rejilla
Número de portaobjetos 50 portaobjetos horizontalmente
Dimensiones (L x An) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in)
Longitud (imperial) 7,2 in
Longitud (métrico) 185 mm
Anchura (imperial) 3,4 in
Anchura (métrico) 88 mm
Fondo (imperial) interior 2,5 in
Fondo (métrico) 68 mm
Fondo (métrico) interior 6,5 cm