Learn More
DWK Life Sciences Gradilla portaobjetos de vidrio Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosBeschreibung
Gradilla de portaobjetos de vidrio:
- Capacidad para 20-40 portaobjetos
- 20 portaobjetos individuales
- 39 portaobjetos dispuestos alternativamente en línea recta y en diagonal
- 40 portaobjetos apoyados entre sí
- Admite portaobjetos estándar
- 3 x 1 in. (75 x 25mm)
- 3 x 1,5 in. (75 x 38mm)
- 3 x 2 in. (75 x 51mm)
- Asa con bisagras
- Se pliega perfectamente dentro de la placa para permitir que se coloque la cubierta en la parte superior
- Permite la fácil inserción y extracción de portaobjetos
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Gradilla para portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar, recipiente de tinción |
| Tipo de mango | Con bisagras, acero inoxidable |
| Número de portaobjetos | Desde 20 hasta 40 |
| Dimensiones (L x An) | 4,6 x 3,4 in. (11,8 x 8,8 cm) |
| Longitud (imperial) | 4,6 in |
| Longitud (métrico) | 11,8 cm |
| Anchura (imperial) | 3,4 in |
| Anchura (métrico) | 8,8 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?