Learn More
DWK Life Sciences Plato de tinción de vidrio Wheaton™
Código de producto. 10633533 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
118 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10633533 118 mm paquete de 3
1 options
Código de producto. 10633533 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    318.09€ / paquete de 3
    Ahorro 23.91€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricados con vidrio sódico-cálcico.
Fabricadas con vidrio sodocálcico.
Recipiente de tinción:
  • Admite 16, 20 y 30 gradillas de portaobjetos
  • Dimensiones internas aproximadas: 118 x 88 x 70 mm (L x An x P)
  • Las gradillas de portaobjetos se venden por separado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma del fondo Rectangular
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Recipiente de tinción
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos para microscopio estándar, gradilla de portaobjetos (n. º 900304)
Dimensiones (L x An) 11,8 x 8,8 cm (4,6 x 3,4 pulg)
Longitud (imperial) 4,6 in
Longitud (métrico) 118 mm
Anchura (imperial) 3,4 in
Anchura (métrico) 88 mm
Altura (métrico) 66 mm
Fondo (imperial) interior 2,7 in
Fondo (métrico) 70 mm
Fondo (métrico) interior 7 cm