Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 5 o 10 portaobjetos Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Includes
Tapón de rosca de polipropileno sin revestimiento para reducir la evaporación
- La cubeta de tinción Coplin contiene hasta cinco portaobjetos individuales o diez portaobjetos de 3 × 1 pulg. (75 × 25mm) verticalmente, espalda a espalda
- 08-813E: Platos fabricados con vidrio sodocálcico
- 02-912-618: Tapón de repuesto: Polipropileno
Información de órdenes
Altura exterior sin tapa: 4,25 in (108 mm) Agarre deslizante disponible por separado (08-813-1)
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Rectangular |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Clear |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Tarro de tinción de portaobjetos |
| Mostrar más |