Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 10 portaobjetos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Includes
Tapón de rosca de polipropileno sin revestimiento para reducir la evaporación
- La cubeta de tinción ranurada Coplin admite hasta diez portaobjetos estándar 75 × 25 mm verticalmente (los portaobjetos se extienden por encima de la mancha, de modo que se pueden manipular sin necesidad de utilizar pinzas)
- Cubeta y base redonda de vidrio de cal sodada
Beställningsinfo
Altura total: 2,5 in (65 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Color del tapón | Blanco |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 55 ml |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Tarro de tinción de portaobjetos |
| Número de portaobjetos | 10 |
| Dimensiones (L x An) | 2,6 x 2,6 cm (1,02 x 1,02 pulg) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?