Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de vidrio para 10 o 20 portaobjetos Wheaton™
Código de producto. 10693523 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3,1 x 2,1 pulg (8 x 5,5 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10693523 3,1 x 2,1 pulg (8 x 5,5 cm) paquete de 6
1 options
Código de producto. 10693523 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.11€
    253.53€ / paquete de 6
    Ahorro 26.58€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapa de vidrio
La placa de tinción ranurada admite hasta 10 portaobjetos o 20 portaobjetos (espalda contra espalda)
  • Sumerja portaobjetos estándar 3 × 1 pulg. (75 × 25mm) horizontalmente
  • Plato y cubierta de vidrio de cal sodada
Información de órdenes
Largo x Ancho x Alto: 1,75 x 2,75 x 1,25 in. (45 x 70 x 32 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vidrio
Forma del fondo Rectangular
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Recipiente de tinción
Incluye Tapa
Número de portaobjetos 10 diapositivas individuales, 19 diapositivas dispuestas de forma alternada en línea recta y en diagonal, o 20 diapositivas consecutivas de tamaño estándar
Dimensiones (L x An) 3,1 x 2,1 pulg (8 x 5,5 cm)
Longitud (imperial) 3,1 in
Longitud (métrico) 80 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 55 mm
Fondo (imperial) interior 1,3 in
Fondo (métrico) 35 mm
Fondo (métrico) interior 3,5 cm