Descripción
Los frascos de suero de vidrio WHEATON™ son ideales para el almacenamiento de muestras a largo plazo y los recipientes de fármacos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,95 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Boca | Narrow |
| Altura (métrico) | 190 mm |
| Altura (imperial) | 7,48 in |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Mostrar más |