Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos Wheaton™
Código de producto. 10122531 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/Caucho 14B
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Material (revestimiento) Tamaño de la unidad
10122531 2 ml 38 mm 12 mm Caucho 14B 288 PCS
10514481 4 ml 48 mm 15 mm Caucho 14B 144 PCS
10612332 8 ml 63 mm 17 mm Caucho 14B paquete de 144
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/Caucho 14B 288 PCS
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE/Caucho 14B 144 PCS
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE/Caucho 14B paquete de 144
10256074 20 ml 60 mm 28 mm Caucho 14B paquete de 72
10318294 40 ml 98 mm 28 mm Caucho 14B paquete de 72
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE/Caucho 14B paquete de 72
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE/Caucho 14B paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10122531 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    238.22€ / paquete de 288
    Ahorro 12.78€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
WHEATON™ Los frascos de muestra de vidrio con Lab File tapas adheridas ofrecen almacenamiento versátil para muestras y viales vacíos. Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme, los viales y tapones son autoclavables. El vidrio borosilicato ámbar protege los contenidos fotosensibles.
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
  • Lab File con bandejas particionadas proporciona una forma sencilla de almacenar viales vacíos o de inventariar muestras
  • Ofrecen una variedad de usos que van desde el almacenamiento de muestras hasta liofilización
  • Fabricado con tubos de vidrio para un grosor uniforme de la pared lateral y del fondo
  • Los viales y tapas son esterilizables en autoclave
  • Viales color ámbar fabricados con vidrio de borosilicato para proteger los productos sensibles a la luz
  • Tapa sólida, tapas fenólicas negras
  • Tapa de rosca fenólica negra revestida de goma 14B, adecuada para muestras acuosas
  • Tapón de rosca fenólico negro revestido de goma PTFE/14B, adecuado para muestras orgánicas
Bestellinformation
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Spezifikation
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 288/Cs.
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) MONTE File™ y estante para viales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 38 mm
Tipo de producto Vial de muestra en Lab File
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.