Learn More
DWK Life Sciences Recipientes de cultivo con forma cilíndrica de vidrio Wheaton™
Código de producto. 12428952 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1380 ml
1760 ml
2000 mL
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color del tapón:
Blanco
Negro
Tamaño del tapón:
38-415 mm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Color del tapón Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
12428952 1760 ml Fenólico Negro 38-415 mm paquete de 4
11722963 1380 ml Fenólico Negro 38-415 mm 4 PCS
12408952 1380 ml Polipropileno Blanco 38-415 mm paquete de 4
11772963 1760 ml Fenólico Negro 38-415 mm paquete de 4
12418952 2000 mL Polipropileno Blanco 38-415 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12428952 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 348522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    460.39€ / paquete de 4
    Ahorro 59.61€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
WHEATON™ Los recipientes de cultivo de rodillos de vidrio ofrecen calidad y rendimiento uniformes para mayores rendimientos celulares. Fabricados en vidrio borosilicato seleccionado para claridad óptica y suavidad superficial, estos recipientes autoclavables cuentan con un cuello cónico para facilitar la limpieza.
  • Fabricado en vidrio borosilicato, seleccionado especialmente para claridad óptica, suavidad superficial interior y ausencia de imperfecciones
  • Fabricado con tolerancias estrictas para una calidad uniforme y un rendimiento constante
  • El cuello cónico (DI nominal de 29 mm) resulta fácil de limpiar
  • Se suministra con tapones de rosca fenólicos de color negro 38-415 con faldón largo y revestimientos de caucho estireno-butadieno
  • Tanto los frascos como los tapones son esterilizables en autoclave
  • No estériles
Especificaciones
Capacidad 59.51 oz, 1760 ml
Capacidad (métrico) 1760 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,3 in
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 270 mm
Altura (imperial) 10,62 in
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 110 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 59,51 oz
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica