Learn More
DWK Life Sciences Recipientes de cultivo con forma cilíndrica de vidrio Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricado en vidrio borosilicato, seleccionado especialmente para claridad óptica, suavidad superficial interior y ausencia de imperfecciones
- Fabricado con tolerancias estrictas para una calidad uniforme y un rendimiento constante
- El cuello cónico (DI nominal de 29 mm) resulta fácil de limpiar
- Se suministra con tapones de rosca fenólicos de color negro 38-415 con faldón largo y revestimientos de caucho estireno-butadieno
- Tanto los frascos como los tapones son esterilizables en autoclave
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2000 mL |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 4,3 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 285 mm |
| Altura (imperial) | 11,22 in |
| Mostrar más |