Learn More
DWK Life Sciences Recipientes de cultivo con forma cilíndrica de vidrio Wheaton™
Código de producto. 11722963 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1380 ml
1760 ml
2000 mL
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color del tapón:
Blanco
Negro
Packungsgröße:
4 PCS
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Material del cierre Color del tapón unitSize
11722963 1380 ml Fenólico Negro 4 PCS
12408952 1380 ml Polipropileno Blanco paquete de 4
12428952 1760 ml Fenólico Negro paquete de 4
11772963 1760 ml Fenólico Negro paquete de 4
12418952 2000 mL Polipropileno Blanco paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11722963 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 348252
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Calidad y rendimiento uniformes para obtener una mayor producción de las células
Fabricados con vidrio de borosilicato, especialmente seleccionado para ofrecer claridad óptica, suavidad de superficie interior y ausencia de defectos, además de ceñirse a las tolerancias de fabricación.—
  • El cuello cónico (DI nominal de 29 mm) resulta fácil de limpiar.
  • Se suministra con tapones de rosca fenólicos de color negro 38-415 con faldón profundo con revestimientos de caucho de butadieno-estireno
  • Tanto los frascos como los tapones son esterilizables en autoclave
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad 46,66 oz, 1380 ml
Capacidad (métrico) 1380 ml
Capacidad (imperial) 46,66 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,3 in
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 9,44 in
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 110 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.