Learn More
DWK Life Sciences Viales EPA de vidrio Wheaton™
Código de producto. 10701824 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Certificaciones/conformidad:
USP Tipo I
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
10701824 Ámbar USP Tipo I paquete de 72
10144222 Transparente USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10701824 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 225315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    316.68€ / paquete de 72
    Ahorro 14.32€
    4% Descuento
En stock
Includes
Tapones de rosca con parte superior abierta con septo de TFE de 10 mm y silicona de 90 mm
Elija viales de vidrio de borosilicato transparente o ámbar
  • Capacidad de 40mL
  • Rosca GPI, 24-400
Ideal para uso en muestreo de agua según EE. UU. EPA 40CFR136 Directrices para el establecimiento de procedimientos de prueba para el análisis de contaminantes .
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 40 ml
Para utilizar con (aplicación) Para su en uso en muestreos de agua
Altura (imperial) 3,77 in
Incluye Tapones de rosca con parte superior abierta con septo de TFE de 10 mm y silicona de 90 mm
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,35 oz
Tipo de tapón Screw Cap (Open-Top)
Cantidad 72/Cs.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 96 mm
Tipo de producto Vial