Learn More
DWK Life Sciences Plato de tinción para 20 portaobjetos de vidrio Wheaton™ con gradilla extraíble
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Con gradilla extraíble
- La gradilla de vidrio extraíble tiene un mango de alambre de resorte para la tinción manual de hasta veinte portaobjetos horizontales
- La parte inferior de la gradilla está abierta para una rápida inmersión en el tinte y el drenaje de la misma
- Capacidad para portaobjetos de 75 × 25 mm, 75 × 38 mm y 75 × 51 mm
- Fabricados con vidrio sodocálcico
Información de órdenes
Largo x Ancho x Alto:: 4,125 x 2,75 x 3,375 in. (105 x 70 x 85 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Rectangular |
| Color | Clear |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Recipiente de tinción |
| Incluye | Gradilla ranurada para portaobjetos de vidrio extraíble con fondo abierto |
| Número de portaobjetos | 20 |
| Dimensiones (L x An) | 3,7 x 2,9 in. (9,5 x 7,6 cm) |
| Longitud (imperial) | 3,7 in |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Mostrar más |