Learn More
DWK Life Sciences Extractores Wheaton™ para aparatos de extracción Soxhlet
Código de producto. 12654823 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar superior:
45/50
55/50
Diámetro (imperial) interior:
1,57 in
1,96 in
Longitud (imperial):
8,07 in
9,84 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar superior Diámetro (imperial) interior Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
12654823 45/50 1,57 in 8,07 in cada uno
12481561 55/50 1,96 in 9,84 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12654823 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 415005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    283.09€ / paquete de 1
    Ahorro 71.91€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico.
  • Las partes mojadas están fabricadas con vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Aparato de extracción Soxhlet
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
Certificaciones/conformidad ASTM E 438
Junta cónica estándar inferior 24/40
Junta cónica estándar superior 45/50
Diámetro (imperial) interior 1,57 in
Diámetro interior (métrico) 4 cm
Longitud (imperial) 8,07 in
Longitud (métrico) 20,5 cm