Descripción
- 12 mm de diámetro × 32 mm de altura
- Tapón para encapsular de 11 mm
- 1,8 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Amarillo |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 100/caja |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Mostrar más |