Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Código de producto. 12404841 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Transparente
Tipo de tapón:
Encapsulado/a presión
Tapón de rosca
Tapón para encapsular
Material:
Vidrio de borosilicato
Vidrio de sílice
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Material Marking Spot unitSize
12404841 Azul Tapón de rosca Vidrio de borosilicato No paquete de 100
12414841 Amarillo Tapón de rosca Vidrio de borosilicato No paquete de 100
10614343 Transparente Encapsulado/a presión Vidrio de sílice No paquete de 1000
12413661 Transparente Tapón para encapsular Vidrio de sílice Sí paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12404841 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W2251510204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viales de vidrio para muestreador automático con una abertura de gran tamaño
  • 12 mm de diámetro. × 32 mm de alto (0,47 × 1,26 in)
  • 11mm (0,43 in) tapón de reborde
  • 1,8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm