Learn More
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ E-Z Ex-Traction™
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento. Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
Marca:  DWK Life Sciences W224634
390.21 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24355" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10661844
  • 466.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Descripción
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento.Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
  • Superficie del fondo plana, grande y suave que proporciona una mayor estabilidad y la colocación opcional de un código de barras 2D
  • Diseño de pocillo cónico que garantiza la recuperación máxima de las muestras valiosas
  • Fabricados para un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de muestras
  • Vidrio de borosilicato Tipo I Clase A que evita los cambios en el pH y mantiene la pureza del contenido
  • Para la recogida, la manipulación automática, el almacenamiento y la máxima recuperación de muestras
  • Cierres disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Para almacenamiento de muestras manual o automático
Cónicos
67 mm
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
26,5 mm
20 ml
2,63 in
Tapón de rosca
100/caja
22-400
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ > 20 ml; 100/caja