Descripción
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento.Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
- Una superficie inferior, grande, lisa y plana proporciona mayor estabilidad y una colocación opcional de códigos de barras 2D
- Diseño de pocillo cónico que garantiza la recuperación máxima de las muestras valiosas
- Fabricados para un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de muestras
- Vidrio de borosilicato Tipo I Clase A que evita los cambios en el pH y mantiene la pureza del contenido
- Diseño de muros pesados para mayor seguridad y protección
- Para la recogida, la manipulación automática, el almacenamiento y la máxima recuperación de muestras
- Cierres disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento de muestras manual o automático |
| Altura (imperial) | 1,77 in |
| Estilo de la base | Plano |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |