Learn More
DWK Life Sciences Pinzas de engarce Wheaton™ E-Z
Código de producto. 11788879 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cierres con tapón articulado de 13 mm
Cierres con tapón articulado de 20 mm
Cierres de aluminio de 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11788879 Cierres con tapón articulado de 13 mm cada uno
10712573 Cierres de aluminio de 30 mm cada uno
10276284 Cierres con tapón articulado de 20 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11788879 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    711.73€ / paquete de 1
    Ahorro 43.27€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-06-2027
Conecte cierres fácilmente con estas pinzas de engarce de alta calidad
  • Etiquetadas para una identificación rápida
  • Mango ergonómico corto y acolchado
  • Mordazas de encapsulado pulidas
  • Conjunto de resorte
  • Tope ajustable
Especificaciones
Tubos de almacenamiento compatibles Tubos con tapones de rosca de 13 mm
Funcionamiento Manual
Tipo Capsulador manual
Para utilizar con (equipo) Cierres con tapón articulado de 13 mm
Tamaño 13 mm