Learn More
DWK Life Sciences Pinzas de engarce Wheaton™ E-Z
Código de producto. 10712573 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cierres con tapón articulado de 13 mm
Cierres con tapón articulado de 20 mm
Cierres de aluminio de 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10712573 Cierres de aluminio de 30 mm cada uno
11788879 Cierres con tapón articulado de 13 mm cada uno
10276284 Cierres con tapón articulado de 20 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712573 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224307
Conecte cierres fácilmente con estas pinzas de engarce de alta calidad
  • Etiquetadas para una identificación rápida
  • Mango ergonómico corto y acolchado
  • Mordazas de encapsulado pulidas
  • Conjunto de resorte
  • Tope ajustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cierres de aluminio de 30 mm