Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Dounce
Código de producto. 11511305 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1mL
7mL
15mL
40mL
Longitud (imperial):
4,92 in
6,8 in
8,26 in
11,2 in
Longitud del tubo (imperial):
1,8 in
3,22 in
3,7 in
5,5 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,51 in
0,86 in
1,25 in
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (imperial) Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) Tamaño de la unidad
11511305 15mL 8,26 in 3,7 in 0,86 in paquete de 2
11501305 7mL 6,8 in 3,22 in 0,51 in 2 PCS
11591295 1mL 4,92 in 1,8 in 0,43 in 2 PCS
11521305 40mL 11,2 in 5,5 in 1,25 in 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11511305 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 357544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    366.97€ / paquete de 2
    Ahorro 45.03€
    10% Descuento
En stock
Ideales para estudios enzimáticos. Las trituradoras de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
  • La muestra cubre la bola de la mano de mortero, evitando la acumulación de calor al reducir la fricción contra el mortero
  • El mortero presenta un depósito grande y un reborde de vertido
  • Suministrado con “perder” y “ajustado” morteros
  • Los componentes están hechos de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
Información de órdenes
  • Holgura ajustada del mortero: 0,0020 ±0,001 in (0,05 ±0,025 mm)
  • Holgura del mortero suelto: 0,114 ±0,001 in (0,114 ±0,025 mm)
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Capacidad (métrico) 15mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Molinillo de papel Dounce
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares
Longitud (imperial) 8,26 in
Longitud (métrico) 210mm
Longitud del tubo (imperial) 3,7 in
Longitud del tubo (métrico) 94mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,86 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 22mm