Learn More
DWK Life Sciences Muestreador de coliwasa de vidrio desechable Wheaton™
Código de producto. 12477301 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12477301 200 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 12477301 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 885220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.75€
    267.34€ / paquete de 12
    Ahorro 21.41€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-06-2027
Fabricados con vidrio sódico-cálcico con sellado recubierto de PTFE estanco al líquido
  • Los componentes permarcados permiten una fácil eliminación
  • El sello de PTFE bloquea la columna muestreada en su lugar
  • Transfiera la muestra al recipiente adecuado sin pérdida alguna
Información de órdenes
Dimensiones: 0,88 in de diámetro x 42 in de largo (2,2 x 107 cm); Fondo cónico con abertura de 1,3 cm de diámetro
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de coliwasa
Material Vidrio sodocálcico
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material de los cierres Politetrafluoroetileno (PTFE)
Capacidad (imperial) 6,76 oz
Capacidad (métrico) 200 mL
Desechables Un solo uso
Diámetro de la abertura (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (imperial) 0,86 in
Diámetro de la abertura (métrico) 1,3 cm
Diámetro exterior (métrico) 2,2 cm
Longitud (imperial) 41,92 in
Longitud (métrico) 106,5 cm