Descripción
- Solo tiene que insertar el tubo vacío en el bidón, mantener el pulgar sobre la parte superior y retirar la muestra
- Las unidades de vidrio sódico-cálcico se rompen fácilmente para su eliminación rápida
- Longitud: 43 in. (109 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de bidón |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1 oz. |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una recuperación rápida y sencilla de muestras |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,29 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,75 cm |
| Longitud (imperial) | 43 in |
| Mostrar más |