Learn More
DWK Life Sciences™ Plataforma Wheaton™ para aparato para cultivo de artículos con forma cilíndrica
Código de producto. 10069040 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de posiciones:
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Tamaño de la unidad
10069040 5 cada uno
1 options
Código de producto. 10069040 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 348969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.25€
    1689.40€ / paquete de 1
    Ahorro 520.85€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Pieza adicional para el aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica
  • Cinco posiciones
  • Para almacenar frascos con forma cilíndrica de vidrio o plástico
  • Proporciona una superficie total de 75 000 cm cuadrados
  • Cumple las normas de UL, CSA y CE
Especificaciones
Admite Frascos con forma cilíndrica (108 a 121 mm de diámetro y hasta 550 mm de longitud)
Tipo de producto Plataforma para aparato para cultivo con rodillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,4 x 29,5 x 7,12 pulg (62 x 75,6 x 18,1 cm)
Altura (imperial) 7,12 in
Altura (métrico) 18,1 cm
Longitud (imperial) 24,4 in
Longitud (métrico) 62 cm
Anchura (imperial) 29,5 in
Anchura (métrico) 75,6 cm
N.º de posiciones 5