Learn More
DWK Life Sciences Kit de soporte Wheaton™ para el sistema de rodillos compacto para frascos pequeños
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Se conecta rápida y fácilmente al sistema de rodillos compacto Wheaton para frascos pequeños (superior), que acepta dos plataformas adicionales
- El kit incluye plataforma con rodillos montados, cuatro postes de soporte, correa de transmisión, componentes necesarios e instrucciones de montaje
Información de órdenes
Peso: 2.3 kg (5 lb)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de cubierta |
| Peso (imperial) | 9 lb |
| Peso (métrico) | 4 kg |
| Color | Carbón |
| Para utilizar con (equipo) | Aparatos compactos de cultivo de rodillos para frascos pequeños |
| Incluye | Cubierta para rodillos montada, 4 postes de soporte, correa de transmisión, hardware necesario e instrucciones de montaje |