Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kit de soporte Wheaton™ para el sistema de rodillos compacto para frascos pequeños
Código de producto. 12458952 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Carbón
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12458952 Negro cada uno
10563133 Carbón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12458952 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 348920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    817.14€ / paquete de 1
    Ahorro 257.86€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
El kit de soporte para frascos pequeños se puede agregar al aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica para frascos pequeños para alojar cuatro frascos adicionales por soporte.
  • Puede añadir hasta un máximo de 2 kits por unidad.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cubierta
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4 kg
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica para frascos pequeños
Incluye Cubierta para rodillos montada, 4 postes de soporte, correa de transmisión, hardware necesario e instrucciones de montaje