Learn More
DWK Life Sciences Recipiente de cultivo Wheaton™
Código de producto. 12448952 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
355 mm
535 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12448952 535 mm paquete de 4
12438952 355 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12448952 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 348528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    633.97€ / paquete de 4
    Ahorro 81.03€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
WHEATON™ Culture Vessel está diseñado para esterilización repetida en húmedo o en seco y está fabricado en vidrio borosilicato que cumple con USP los requisitos ASTM . Cuenta con un grosor de pared de 2,6 mm y cierre de cabeza de tornillo para aplicaciones fiables y reutilizables de cultivo celular.
  • Cumple con USP los requisitos y ASTM
  • Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I
  • Grosor de pared de 2,6 mm para mayor durabilidad
  • Cierre de cabeza de tornillo de 38, 45 o 51 mm
  • Autoclavable — , adecuado para esterilizaciones repetidas en húmedo o seco
  • Diseño reutilizable para flujos de trabajo de cultivo celular rentables
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4229 mL
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Closure Included Sí
Altura (métrico) 535 mm
Diámetro (métrico) 110 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 143 oz.
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica