Descripción
- Cumple con USP los requisitos y ASTM
- Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I
- Grosor de pared de 2,6 mm para mayor durabilidad
- Cierre de cabeza de tornillo de 38, 45 o 51 mm
- Autoclavable — , adecuado para esterilizaciones repetidas en húmedo o seco
- Diseño reutilizable para flujos de trabajo de cultivo celular rentables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 355 mm |
| Diámetro (métrico) | 110 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo de producto | Frasco con forma cilíndrica |