Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas criogénicas Gold-Band™ Wheaton™ Cryule™
Código de producto. 11754139 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
1,2 ml
2 mL
Tipo de producto:
Ampolla Vacule
Ampolla criogénica graduada
Altura (métrico):
5,8 cm
7 cm
10,8 cm
Unit Size:
144 PCS
paquete de 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tipo de producto Altura (métrico) unitSize
11754139 1,2 ml Ampolla criogénica graduada 5,8 cm 144 PCS
10310040 1 ml Ampolla Vacule 10,8 cm 144 PCS
11825313 2 mL Ampolla criogénica graduada 7 cm paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Product Code. 11754139 Supplier DWK Life Sciences™ Supplier No. 651483
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Para la conservación de materiales biológicos con nitrógeno líquido
  • Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
  • Gold-Band La característica indica puntuación previa
  • Las puntas de las ampollas graduadas se quita fácilmente sin necesidad de limarlas
  • Diseñado para almacenamiento a baja temperatura y descongelación rápida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 1,2 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Ampolla criogénica graduada
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 1,18 cm, 0,46 in
Altura (métrico) 5,8 cm
Altura (imperial) 2,28 in
Diámetro del área superior (métrico) 0,5 cm
Diámetro del área superior (imperial) 0,19 in
Certificaciones/conformidad ASTM E438 Tipo I