Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca interna
Código de producto. 11571345 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Modelo:
Etiqueta de escritura
Sin etiqueta de escritura
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Modelo unitSize
11571345 2 ml No estéril Sin etiqueta de escritura paquete de 1000
11581345 2 ml No estéril Etiqueta de escritura paquete de 1000
11521355 2 ml Estéril Etiqueta de escritura 500 PCS
11511355 1,2 ml Estéril Etiqueta de escritura paquete de 500
11541355 4 ml Estéril Etiqueta de escritura paquete de 500
11551355 5 ml Estéril Etiqueta de escritura paquete de 500
11531355 3 ml Estéril Etiqueta de escritura 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11571345 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W985900
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
  • El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
  • Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
  • Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural; con tapón y etiqueta
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Altura (imperial) 1.92 pulg
Modelo Sin etiqueta de escritura
Estilo de rosca Interno
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Altura (métrico) 49 mm