Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca externa
Código de producto. 11764269 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Marking Spot:
No
Sí
Cantidad:
1000/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color del tapón Marking Spot Cantidad Tamaño de la unidad
11764269 2 ml Blanco Sí 500/caja 500 PCS
11754269 1,2 ml Natural Sí 500/caja 500 PCS
11501345 2 ml Azul Sí 500/caja 500 PCS
11704279 2 ml Verde Sí 500/caja 500 PCS
11541345 2 ml Natural Sí 500/caja 500 PCS
11774279 2 ml Natural Sí 1000/caja paquete de 1000
11784279 2 ml Natural No 1000/caja paquete de 1000
11784269 2 ml Rosa Sí 500/caja 500 PCS
11774269 2 ml Rojo Sí 500/caja 500 PCS
11794269 2 ml Amarillo Sí 500/caja 500 PCS
11511345 3 ml Natural Sí 500/caja 500 PCS
11521345 4 ml Natural Sí 500/caja paquete de 500
11531345 5 ml Natural Sí 500/caja 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11764269 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W985863
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El diseño de fabricación único del CryoELITE El vial crea más contacto entre la tapa y la superficie del vial para lograr un sellado absoluto. El vial independiente admite un microscopio 2D opcional. Data Matrix Inserto inferior con código de barras (n.° de fabricante: W985880); que proporciona un identificador único para una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin restricciones y permite el escaneo automático del código de barras, especialmente cuando se utiliza con el Wheaton KeepIT-100™ Congelador (N.° de fabricante: Serie W651700). Esto da como resultado un rendimiento excepcional del sello de tapa que supera los estándares DOT en un promedio del 35%, lo que hace que CryoELITE Vial ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
  • Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
  • Viales con rosca externa e interna
  • Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Altura (imperial) 1.92 pulg
Estilo de rosca Externo
Estilo de la base Independiente
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 500/caja
Marking Spot Sí
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial criogénico