Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca externa
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El diseño de fabricación único del CryoELITE El vial crea más contacto entre la tapa y la superficie del vial para lograr un sellado absoluto. El vial independiente admite un microscopio 2D opcional. Data Matrix Inserto inferior con código de barras (n.° de fabricante: W985880); que proporciona un identificador único para una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin restricciones y permite el escaneo automático del código de barras, especialmente cuando se utiliza con el Wheaton KeepIT-100™ Congelador (N.° de fabricante: Serie W651700). Esto da como resultado un rendimiento excepcional del sello de tapa que supera los estándares DOT en un promedio del 35%, lo que hace que CryoELITE Vial ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
- Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
- Viales con rosca externa e interna
- Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
Spécification
Spécification
| Color del tapón | Natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,47 in, 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 1,2 ml |
| Altura (imperial) | 1.45 pulg |
| Estilo de rosca | Externo |
| Estilo de la base | Independiente |
| Sin ARNasa | Sí |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.