Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Kit de viales estériles ModPAK
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
WHEATON™ La línea de productos COMPLETEPAK es una gama de viales con tapa de engarce, tapones de caucho y sellos listos para usar y listos para usar, que se pueden personalizar para cualquier aplicación.
Cada kit viene con información específica de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP ) certificados que demuestren que el producto cumple o supera los requisitos críticos USP normas que aplica la Administración Federal de Medicamentos (FDA).
Ventajas clave:
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Variedad de componentes estériles en kit y autónomos
- Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
- Trazabilidad completa de fabricación y certificado de análisis
- CompletePAK Ámbar para envases de contenido fotosensible
- CompletePAK Configuraciones masivas de ModPAK
- Vida útil de 18 meses a partir de la fecha de procesamiento
- Integridad del cierre del contenedor (CCI ) certificación disponible a solicitud
Materiales - Los viales están diseñados para aplicaciones parenterales y fabricados con vidrio de borosilicato de baja capacidad de extracción.
- Todos los tapones están fabricados a partir de una fórmula ultra pura sin látex de bromobutilo con una pureza química extremadamente alta y
una baja permeabilidad a los gases. - Los tapones Omniflex ofrecen bajos niveles de unión residual para maximizar la extracción de ingredientes farmacéuticos activos.
- La elasticidad del tapón Omniflex proporciona una barrera más eficaz para optimizar la integridad del cierre del envase y la protección del
contenido. - Los tapones liofilizados Igloo son adecuados para productos biológicos y contenidos con sensibilidad al silicio.
Certificaciones
USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y lote certificado por SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparaciones parenterales y aplicaciones listas para usar |
| Graduado | No |
| Mostrar más |