Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Kit de viales estériles ModPAK
Código de producto. 17962581 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Tipo de tapón:
Tapón Lyo
Tapón OmniFlex
Tapón sin revestimiento
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 set
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de tapón Color del tapón unitSize
17962581 2 mL Tapón Lyo Azul 1 set
17982651 2 mL Tapón Lyo Rojo 1 set
17952651 2 mL Tapón OmniFlex Azul 1 set
17912661 2 mL Tapón OmniFlex Rojo 1 set
17962651 2 mL Tapón sin revestimiento Azul 1 set
17972651 2 mL Tapón sin revestimiento Rojo 1 set
17922591 5 mL Tapón Lyo Azul 1 set
17932661 5 mL Tapón Lyo Rojo 1 set
17942661 5 mL Tapón OmniFlex Azul 1 set
17992651 5 mL Tapón OmniFlex Rojo 1 set
17912591 5 mL Tapón sin revestimiento Azul 1 set
17902661 5 mL Tapón sin revestimiento Rojo 1 set
17962661 10 mL Tapón Lyo Azul 1 set
17982661 10 mL Tapón Lyo Rojo 1 set
17952571 10 mL Tapón OmniFlex Azul 1 set
17952661 10 mL Tapón OmniFlex Rojo 1 set
17922661 - Tapón sin revestimiento Azul 1 set
17972571 10 mL Tapón sin revestimiento Rojo 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17962581 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W991002CPMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15949.50€
    15407.32€ / 1 sets
    Ahorro 542.18€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
WHEATON™ CompletePAK Es una gama de componentes de embalaje primario que se almacenan listos para usar y se pueden personalizar para la mayoría de las aplicaciones de medicamentos.
WHEATON™ La línea de productos COMPLETEPAK es una gama de viales con tapa de engarce, tapones de caucho y sellos listos para usar y listos para usar, que se pueden personalizar para cualquier aplicación.
Cada kit viene con información específica de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP ) certificados que demuestren que el producto cumple o supera los requisitos críticos USP normas que aplica la Administración Federal de Medicamentos (FDA).
Ventajas clave:
  • Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
  • Variedad de componentes estériles en kit y autónomos
  • Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
  • Trazabilidad completa de fabricación y certificado de análisis
  • CompletePAK Ámbar para envases de contenido fotosensible
  • CompletePAK Configuraciones masivas de ModPAK
  • Vida útil de 18 meses a partir de la fecha de procesamiento
  • Integridad del cierre del contenedor (CCI ) certificación disponible a solicitud
    Materiales
  • Los viales están diseñados para aplicaciones parenterales y fabricados con vidrio de borosilicato de baja capacidad de extracción.
  • Todos los tapones están fabricados a partir de una fórmula ultra pura sin látex de bromobutilo con una pureza química extremadamente alta y
    una baja permeabilidad a los gases.
  • Los tapones Omniflex ofrecen bajos niveles de unión residual para maximizar la extracción de ingredientes farmacéuticos activos.
  • La elasticidad del tapón Omniflex proporciona una barrera más eficaz para optimizar la integridad del cierre del envase y la protección del
    contenido.
  • Los tapones liofilizados Igloo son adecuados para productos biológicos y contenidos con sensibilidad al silicio.
Certificaciones
USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y lote certificado por SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Preparaciones parenterales y aplicaciones listas para usar
Graduado No
Incluye Vial, tapón y cierre
Material (sello) Aluminio
N.º por caja 1668/Cs.
Modelo Cuello para encapsular
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Tipo de tapón Tapón Lyo
Tamaño del tapón 13 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 32 mm