Learn More
DWK Life Sciences Viales para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Tienda Wheaton Science Products ProductosBeschreibung
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Una amplia variedad de componentes estériles independientes y en kits: una solución para cualquier aplicación
- Certificado de fabricación completo de trazabilidad de análisis
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test y USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, y USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Versiones ámbar para el envasado de contenido sensible a la luz
Zertifizierungen
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato (tipo 1) |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| N.º por caja | 210 |
| Línea de productos | Wheaton™ CompletePAK |
| Certificaciones/conformidad | USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?