Learn More
DWK Life Sciences Viales para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Variedad de componentes estériles en kit y autónomos – Una solución para cualquier aplicación
- Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Versiones ámbar para el envasado de contenido sensible a la luz
Certificaciones
USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y lote certificado por SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparaciones parenterales fotosensibles y aplicaciones listas para usar |
| Graduado | No |
| N.º por caja | 120 |
| Modelo | Cuello para encapsular |
| Línea de productos | Wheaton CompletePAK |
| Mostrar más |