Learn More
DWK Life Sciences Viales para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Código de producto. 17922581 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Volumen (métrico):
2 ml
2 mL
5 ml
5 mL
10 ml
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 104
paquete de 120
paquete de 278
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17922581 Transparente 2 ml paquete de 278
17922611 Ámbar 2 mL paquete de 278
17942611 Ámbar 5 mL paquete de 120
17912581 Ámbar 10 mL paquete de 104
17902681 Transparente 5 ml paquete de 120
17912611 Transparente 10 ml paquete de 104
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17922581 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W987000S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.50€
    1121.89€ / paquete de 278
    Ahorro 43.61€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
  • Variedad de componentes estériles en kit y autónomos – Una solución para cualquier aplicación
  • Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
  • Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
  • Versiones ámbar para el envasado de contenido sensible a la luz
Certificaciones
USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y lote certificado por SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
N.º por caja 278
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)