Learn More
DWK Life Sciences Viales para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Variedad de componentes estériles en kit y autónomos – Una solución para cualquier aplicación
- Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Versiones ámbar para el envasado de contenido sensible a la luz
Certificaciones
USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y lote certificado por SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| N.º por caja | 104 |
| Línea de productos | Wheaton CompletePAK |
| Certificaciones/conformidad | USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |