Learn More
DWK Life Sciences Tapones para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Código de producto. 17962621 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Modelo:
OmniFlex 3G Igloo
Tapón recto OmniFlex 3G
Tapón recto UltraPure
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 285
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Modelo Tamaño de la unidad
17962621 20 mm Tapón recto OmniFlex 3G paquete de 125
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo paquete de 285
17932611 13 mm Tapón recto OmniFlex 3G paquete de 285
17902581 13 mm Tapón recto UltraPure paquete de 285
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo paquete de 125
17962611 20 mm Tapón recto UltraPure paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17962621 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W988006S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    563.62€ / paquete de 125
    Ahorro 31.38€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Estéril
  • Tapón
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Material Bromobutyl
Esterilidad Estéril
N.º por caja 125
Modelo Tapón recto OmniFlex 3G
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Tamaño del tapón 20 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Tipo de producto Sterile Stopper