Learn More
DWK Life Sciences Tapones para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Estéril
- Tapón
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Bromobutyl |
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 125 |
| Modelo | Tapón recto UltraPure |
| Línea de productos | Wheaton CompletePAK |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |
| Tipo de producto | Sterile Stopper |