Learn More
DWK Life Sciences Tapones para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Código de producto. 17932611 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Modelo:
OmniFlex 3G Igloo
Tapón recto OmniFlex 3G
Tapón recto UltraPure
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 285
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Modelo Tamaño de la unidad
17932611 13 mm Tapón recto OmniFlex 3G paquete de 285
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo paquete de 285
17902581 13 mm Tapón recto UltraPure paquete de 285
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo paquete de 125
17962621 20 mm Tapón recto OmniFlex 3G paquete de 125
17962611 20 mm Tapón recto UltraPure paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17932611 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W988003S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1243.00€
    1191.72€ / paquete de 285
    Ahorro 51.28€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Estéril
  • Tapón
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Esterilidad Estéril
N.º por caja 285
Modelo Tapón recto OmniFlex 3G
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Tamaño del tapón 13 mm
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)